5-Brom-2-cyan-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61014-1G OR61014-5G
APOSOR61014-1GEA 36.1 CHF
APOSOR61014-1G APOSOR61014-5G
5-Brom-2-cyan-4-methylpyridin 97%
5-Brom-2-cyan-4-methylpyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07375090
CAS-Nummer: 886364-86-9