3-(2-Bromethoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Bromoethoxy)benzenecarboxaldehyde
OR6065-10G OR6065-1G OR6065-5G
APOSOR6065-10GEA 960 CHF
APOSOR6065-10G APOSOR6065-1G APOSOR6065-5G
3-(2-Bromethoxy)benzaldehyd
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 126…130 °C/0.2mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 186191-19-5