1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorbenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: O-(4-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6060-1G OR6060-5G
APOSOR6060-1GEA 201 CHF
APOSOR6060-1G APOSOR6060-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194,0585 g/mol
Melting Pt: 230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114589
CAS-Nummer: 38936-60-6