1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: O-(2-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6059-1G OR6059-250MG
APOSOR6059-1GEA 29.7 CHF
APOSOR6059-1G APOSOR6059-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194,0585 g/mol
Melting Pt: 145…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114592
CAS-Nummer: 5555-48-6