1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-brombenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR6058-1G OR6058-500MG OR6058-5G
APOSOR6058-1GEA 612 CHF
APOSOR6058-1G APOSOR6058-500MG APOSOR6058-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-brombenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-brombenzolchlorid
Formel: C₇H₉BrClNO
Melting Pt: 144…146 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114573
CAS-Nummer: 51572-91-9