3-Octanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6025-100G OR6025-25G
APOSOR6025-100GEA 41.8 CHF
APOSOR6025-100G APOSOR6025-25G
3-Octanon
3-Octanon
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Siedepunkt: 167…168 °C
Melting Pt: -18.5
Dichte: 0.822 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009515
CAS-Nummer: 106-68-3
UN: 2271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03799