4-Brom-2-chlor-6-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60213-1G OR60213-250MG OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA 38.3 CHF
APOSOR60213-1G APOSOR60213-250MG APOSOR60213-5G
4-Brom-2-chlor-6-nitroanilin
4-Brom-2-chlor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,4652 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03426655
CAS-Nummer: 34033-41-5