4-Bromoquinolin-8-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-8-hydroxyquinoline
OR60191-1G
OR60191-250MG
APOSOR60191-1GEA
97.5
CHF
APOSOR60191-1G
APOSOR60191-250MG
4-Bromoquinolin-8-ol
4-Bromoquinolin-8-ol
Formel:
C₉H₆BrNO Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08688609 CAS-Nummer: 139399-63-6 |