2-Methyl-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 26.2 CHF
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Methyl-5-nitrobenzoxazol
Formel: C₈H₆N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466748
CAS-Nummer: 32046-51-8