5-Nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR60169-1G OR60169-5G
APOSOR60169-1GEA 26.2 CHF
APOSOR60169-1G APOSOR60169-5G
5-Nitrobenzoxazol
5-Nitrobenzoxazole
Formel: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,1183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01359855
CAS-Nummer: 70886-33-8