2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-acetic Acid, 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
OR60165-5G
APOSOR60165-5GEA 69.6 CHF
APOSOR60165-5G
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,126 g/mol
Melting Pt: 101…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863539
CAS-Nummer: 19668-85-0