5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60159-5G
OR60159-1G
APOSOR60159-5GEA
78.4
CHF
APOSOR60159-5G
APOSOR60159-1G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11518975 CAS-Nummer: 929617-35-6 |