5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60140-1G
OR60140-250MG
OR60140-5G
APOSOR60140-1GEA
142
CHF
APOSOR60140-1G
APOSOR60140-250MG
APOSOR60140-5G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,0300 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07375100 CAS-Nummer: 886365-02-2 |