1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR60132-1G OR60132-250MG
APOSOR60132-1GEA 69.6 CHF
APOSOR60132-1G APOSOR60132-250MG
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01330895
CAS-Nummer: 92847-41-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III