Methyl-3-iod-1H-indazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
OR60118-100MG OR60118-1G OR60118-250MG
APOSOR60118-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR60118-100MG APOSOR60118-1G APOSOR60118-250MG
Methyl-3-iod-1H-indazol-5-carboxylat
Methyl-3-iod-1H-indazol-5-carboxylat
Formel: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302,0700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739144
CAS-Nummer: 885271-25-0