5-Chlor-3-iod-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60117-1G OR60117-500MG
APOSOR60117-1GEA 38.3 CHF
APOSOR60117-1G APOSOR60117-500MG
5-Chlor-3-iod-1H-indazol
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClIN₂
MW: 278,4800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739146
CAS-Nummer: 351456-45-6