6-Brom-3-iod-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 26.2 CHF
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Brom-3-iod-1H-indazol
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrIN₂
MW: 322.9285 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781599
CAS-Nummer: 885521-88-0