1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
OR60109-1G
OR60109-250MG
OR60109-5G
APOSOR60109-1GEA
95.8
CHF
APOSOR60109-1G
APOSOR60109-250MG
APOSOR60109-5G
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäure
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ MW: 175.9803 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09870045 CAS-Nummer: 1001907-60-3 |