4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR60104-1G OR60104-250MG
APOSOR60104-1GEA 94.3 CHF
APOSOR60104-1G APOSOR60104-250MG
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174,5400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11046303
CAS-Nummer: 850663-54-6