4-Brom-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 26.2 CHF
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Brom-2-methylbenzaldehyd
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787171
CAS-Nummer: 24078-12-4