4-Amino-2-chlorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-4-hydroxyaniline
OR60093-100G
APOSOR60093-100GEA 191 CHF
APOSOR60093-100G
4-Amino-2-chlorphenol 97%
4-Amino-2-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Melting Pt: 150…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128891
CAS-Nummer: 3964-52-1
EINECS: 202-458-9