4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60085-1G OR60085-5G
APOSOR60085-1GEA 207 CHF
APOSOR60085-1G APOSOR60085-5G
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
Formel: C₆H₈BNO₃·H₂O
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD07186213
CAS-Nummer: 1256355-26-6