Caprylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Octansäure
APOSOR6008-100GEA 138 CHF
APOSOR6008-100G
Caprylsäure
Caprylsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 236…238 °C
Melting Pt: 15…17 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004429
CAS-Nummer: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III