2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 323 CHF
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276299
CAS-Nummer: 94446-97-6