2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR60059-1G OR60059-500MG
APOSOR60059-1GEA 433 CHF
APOSOR60059-1G APOSOR60059-500MG
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Formel: C₄HClN₂S
MW: 144,5821 g/mol
Melting Pt: 52…57 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03012290
CAS-Nummer: 51640-36-9