3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60057-1G
OR60057-5G
APOSOR60057-1GEA
259
CHF
APOSOR60057-1G
APOSOR60057-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Melting Pt: 133…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08558157 CAS-Nummer: 96220-14-3 |