Pyridazin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Aminopyridazine
OR60046-1G OR60046-5G
APOSOR60046-1GEA 95.8 CHF
APOSOR60046-1G APOSOR60046-5G
Pyridazin-4-amine 97%
Pyridazin-4-amine
Formel: C4H5N3
MW: 95,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233975
CAS-Nummer: 20744-39-2