2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR60041-250MG OR60041-1G
APOSOR60041-250MGEA 26.2 CHF
APOSOR60041-250MG APOSOR60041-1G
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₃Cl₂NO₂S
Melting Pt: 42…43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664916
CAS-Nummer: 6684-06-6
UN: 3261
ADR: 8,II