Thiophene-3-carboxylic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Thiophene-3-carboxamide
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 201 CHF
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Formel: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Melting Pt: 181…184 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05664206
CAS-Nummer: 51460-47-0