2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60023-1G OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA 26.2 CHF
APOSOR60023-1G APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,5400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739041
CAS-Nummer: 149849-92-3