4-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60016-1G OR60016-250MG
APOSOR60016-1GEA 121 CHF
APOSOR60016-1G APOSOR60016-250MG
4-Brom-2-methyl-2H-indazol
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211.0586 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870046
CAS-Nummer: 590417-93-9