4-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60015-1G
APOSOR60015-1GEA 38.3 CHF
APOSOR60015-1G
4-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0586 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870042
CAS-Nummer: 365427-30-1