2-Amino-4,6-dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60009-1G
OR60009-5G
OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA
26.2
CHF
APOSOR60009-1G
APOSOR60009-5G
APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichlorpyridin
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,0100 g/mol Melting Pt: 108…113 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04037218 CAS-Nummer: 116632-24-7 |