Glyoxal dimethyl acetal 60% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 95.8 CHF
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% in wässriger Lösung
Glyoxal dimethyl acetal
Formel: OHCCH(OCH₃)₂
MW: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/759mmHg
Dichte: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134410
CAS-Nummer: 51673-84-8