3-Brombenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 48.8 CHF
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
3-Brombenzoylchlorid
3-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Siedepunkt: 247…251 °C
Dichte: 1.662 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000669
CAS-Nummer: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8 III