Ethylglyoxylat 50% in Toluol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR59968-100G OR59968-500G OR59968-25G
APOSOR59968-100GEA 69.6 CHF
APOSOR59968-100G APOSOR59968-500G APOSOR59968-25G
Ethylglyoxylat 50% in Toluol, technische Qualität
Ethylglyoxylat
Formel: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Dichte: 1.003 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044009
CAS-Nummer: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3,II