1,1,1,3-Tetrachlorpropan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: HC-250fb
OR59960-100G OR59960-25G
APOSOR59960-100GEA 78.4 CHF
APOSOR59960-100G APOSOR59960-25G
1,1,1,3-Tetrachlorpropan 98%
1,1,1,3-Tetrachloropropane
Formel: Cl₃CCH₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Siedepunkt: 159 °C/760mmHg
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054655
CAS-Nummer: 1070-78-6
EINECS: 213-981-7
UN: 1993
ADR: 3,III