3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5996-1G OR5996-10G OR5996-5G
APOSOR5996-1GEA 328 CHF
APOSOR5996-1G APOSOR5996-10G APOSOR5996-5G
3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine 95+%
3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Melting Pt: 106…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202914
CAS-Nummer: 52816-65-6