5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 367 CHF
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,24 g/mol
Melting Pt: 333.5…337 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07376007
CAS-Nummer: 216867-32-2