trans-2-Phenylcyclopropancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR59934-25G OR59934-5G
APOSOR59934-25GEA 142 CHF
APOSOR59934-25G APOSOR59934-5G
trans-2-Phenylcyclopropancarbonsäure
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Melting Pt: 86…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001292
CAS-Nummer: 939-90-2