2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) freies Radikal
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: TEMPO, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl
OR59926-100G OR59926-25G OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA 55.7 CHF
APOSOR59926-100G APOSOR59926-25G APOSOR59926-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) freies Radikal
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Formel: C₉H₁₈NO
Melting Pt: 36…40 °C
Flash-Pt: 67 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II