Methyl-2-pyrimidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
OR59919-5G OR59919-100G OR59919-25G
APOSOR59919-5GEA 26.2 CHF
APOSOR59919-5G APOSOR59919-100G APOSOR59919-25G
Methyl-2-pyrimidincarboxylat 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,1200 g/mol
Melting Pt: 101…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426929
CAS-Nummer: 34253-03-7