Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
OR59885-100G OR59885-500G
APOSOR59885-100GEA 140 CHF
APOSOR59885-100G APOSOR59885-500G
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat)
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat)
Formel: C₃H₅KOS₂
Melting Pt: 210 °C
Dichte: 1.558 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004931
CAS-Nummer: 140-89-6
UN: 3342
ADR: 4.2,III