2-Amino-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid Pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR59880-10G OR59880-25G
APOSOR59880-10GEA 103 CHF
APOSOR59880-10G APOSOR59880-25G
2-Amino-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 98%
2-Amino-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₆BN₃O₂
MW: 221.06 g/mol
Melting Pt: 209…211 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795685
CAS-Nummer: 402960-38-7