3-Hydroxypropansäure 30% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxypropionic Acid (contains varying amounts of 3,3-Oxydipropionic Acid), Hydracrylic Acid
OR59874-25G
OR59874-10G
OR59874-50G
APOSOR59874-25GEA
383
CHF
APOSOR59874-25G
APOSOR59874-10G
APOSOR59874-50G
3-Hydroxypropansäure 30% in wässriger Lösung
3-Hydroxypropansäure
Formel:
C₃H₆O₃ MW: 90,08 g/mol Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00058998 CAS-Nummer: 503-66-2 EINECS: 207-974-8 |