Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-1,3-oxazole monohydrochloride
OR59854-1G
APOSOR59854-1GEA 383 CHF
APOSOR59854-1G
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Formel: C₄H₇ClN₂O
MW: 134,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804578
CAS-Nummer: 1196156-45-2