2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Oxazolemethanol
OR59845-1G OR59845-250MG
APOSOR59845-1GEA 304 CHF
APOSOR59845-1G APOSOR59845-250MG
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formel: C₄H₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703642
CAS-Nummer: 130551-92-7