Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-methoxy-2-nitrobenzoate, 4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester
OR59844-1G OR59844-5G OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA 26.2 CHF
APOSOR59844-1G APOSOR59844-5G APOSOR59844-25G
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoat
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658482
CAS-Nummer: 181871-73-8