4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59842-1G
OR59842-250MG
OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA
436
CHF
APOSOR59842-1G
APOSOR59842-250MG
APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀ClN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861876 CAS-Nummer: 68500-41-4 |