5-Brom-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59833-1G
OR59833-25G
OR59833-5G
APOSOR59833-1GEA
26.2
CHF
APOSOR59833-1G
APOSOR59833-25G
APOSOR59833-5G
5-Brom-2-nitrobenzoesäure
5-Brom-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol Melting Pt: 139…143 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00093013 CAS-Nummer: 6950-43-2 |